292494
5-Chloro-2-methoxybenzoic acid
99%
Synonyme(s) :
5-Chloro-o-anisic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Pf
98-100 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COc1ccc(Cl)cc1C(O)=O
InChI
1S/C8H7ClO3/c1-12-7-3-2-5(9)4-6(7)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
HULDRQRKKXRXBI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable