Key Documents
288470
Sigma-Aldrich
Benzyl chloride-α-13C
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
α-Chlorotoluene-α-13C
About This Item
Formule linéaire :
C6H513CH2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
127.58
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Indice de réfraction
n20/D 1.538 (lit.)
Point d'ébullition
177-181 °C (lit.)
Pf
−43 °C (lit.)
Densité
1.109 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
Cl[13CH2]c1ccccc1
InChI
1S/C7H7Cl/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2/i6+1
Clé InChI
KCXMKQUNVWSEMD-PTQBSOBMSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
À utiliser avec
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Heart,forestomach, Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
165.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
74 °C - closed cup