Principaux documents
281522
Sigma-Aldrich
Montmorillonite K 10
Synonyme(s) :
MMT, MMT-K10, Montmorillonite, Montmorillonite KSF
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
powder
Niveau de qualité
Superficie
220-270 m2/g
Chaîne SMILES 
[Si](=O)=O.[Si](=O)=O.[Si](=O)=O.[Si](=O)=O.[Al+3].[Al+3].[O-2].[O-2].[O-2].O
InChI
1S/2Al.4O2Si.H2O.3O/c;;4*1-3-2;;;;/h;;;;;;1H2;;;/q2*+3;;;;;;3*-2
Clé InChI
GUJOJGAPFQRJSV-UHFFFAOYSA-N
Application
Clay catalyst used in a microwave-assisted synthesis of pyrazoles from enaminones.
Used for:
  • Support for catalysts
  • Preparation of clay nanopaper composites of nacre-like structure
Catalyst for:
  • Conversion of triose sugars with alcohols to alkyl lactates
  • Deprotection of ketone dimethylhydrazones
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 3
1 of 3
Synthesis, 2485-2485 (2007)