Key Documents
279889
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Phenylbutyric acid
99%
About This Item
Formule linéaire :
C2H5CH(C6H5)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.20
Numéro Beilstein :
2045208
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Activité optique
[α]19/D +92°, c = 0.9 in toluene
Indice de réfraction
n20/D 1.516 (lit.)
Point d'ébullition
98-100 °C/0.3 mmHg (lit.)
Densité
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC[C@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-2-9(10(11)12)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,2H2,1H3,(H,11,12)/t9-/m0/s1
Clé InChI
OFJWFSNDPCAWDK-VIFPVBQESA-N
Application
Chiral building block. Resolving agent
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup