257354
1-Pyrenebutyric acid
97%
Synonyme(s) :
4-(1-Pyrenyl)butyric acid, PyBA
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
184-186 °C (lit.)
Fluorescence
λex 341 nm; λem 376 nm in methanol
λex 342 nm; λem 395 nm (Reaction product)
Chaîne SMILES
OC(=O)CCCc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
InChI
1S/C20H16O2/c21-18(22)6-2-3-13-7-8-16-10-9-14-4-1-5-15-11-12-17(13)20(16)19(14)15/h1,4-5,7-12H,2-3,6H2,(H,21,22)
Clé InChI
QXYRRCOJHNZVDJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.