251119
Dicarbonylcyclopentadienyliodoiron(II)
97%
Synonyme(s) :
Dicarbonyl(η5-2,4-cyclopentadien-1-yl)iodoiron
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: iron
reagent type: catalyst
Pf
119 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
[Fe]I.[C-]#[O+].[C-]#[O+].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1
InChI
1S/C5H5.2CO.Fe.HI/c1-2-4-5-3-1;2*1-2;;/h1-5H;;;;1H/q;;;+1;/p-1
Clé InChI
PNLPBVANFPNCSW-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable