248401
Magnesium methyl carbonate solution
2.0 M in DMF
Synonyme(s) :
MMC, Methoxymagnesium methyl carbonate, Methyl methoxymagnesium carbonate, Stile’s reagent
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for analytical purposes
Forme
liquid
Concentration
2.0 M in DMF
Densité
1.103 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
CO[Mg]OC(=O)OC
InChI
1S/C2H4O3.CH3O.Mg/c1-5-2(3)4;1-2;/h1H3,(H,3,4);1H3;/q;-1;+2/p-1
Clé InChI
PNVKCUSCADAAMP-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Mention d'avertissement
Danger-Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
136.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
58 °C - closed cup