245038
1-Bromoundecane
98%
Synonyme(s) :
Undecyl bromide
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
8.2 (vs air)
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.457 (lit.)
Point d'ébullition
137-138 °C/18 mmHg (lit.)
Pf
−9 °C (lit.)
Densité
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C11H23Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h2-11H2,1H3
Clé InChI
IKPSIIAXIDAQLG-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves