241091
trans-4-Phenyl-3-buten-2-one
≥99%
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
0.01 mmHg ( 25 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥99%
Forme
solid
pb
260-262 °C (lit.)
Pf
39-41 °C (lit.)
Solubilité
alcohol: freely soluble(lit.)
benzene: freely soluble(lit.)
chloroform: freely soluble(lit.)
diethyl ether: freely soluble(lit.)
petroleum ether: very slightly soluble(lit.)
water: very slightly soluble(lit.)
Groupe fonctionnel
ketone
phenyl
Chaîne SMILES
CC(=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C10H10O/c1-9(11)7-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-8H,1H3/b8-7+
Clé InChI
BWHOZHOGCMHOBV-BQYQJAHWSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves