240915
2,4-Dimethylaniline
≥99%
Synonyme(s) :
1-Amino-2,4-dimethylbenzene, 2,4-Xylidine, 4-Amino-m-xylene
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
4.2 (vs air)
Pression de vapeur
0.16 mmHg ( 25 °C)
Pureté
≥99%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
860 °F
Limite d'explosivité
7 %
Indice de réfraction
n20/D 1.558 (lit.)
Point d'ébullition
218 °C (lit.)
Pf
−14.3 °C (lit.)
Densité
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1ccc(N)c(C)c1
InChI
1S/C8H11N/c1-6-3-4-8(9)7(2)5-6/h3-5H,9H2,1-2H3
Clé InChI
CZZZABOKJQXEBO-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
208.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
98 °C - closed cup