238880
Methyl isocyanoacetate
technical grade, 95%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.417 (lit.)
pb
75-76 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
ester
isonitrile
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COC(=O)C[N+]#[C-]
InChI
1S/C4H5NO2/c1-5-3-4(6)7-2/h3H2,2H3
Clé InChI
CRXFROMHHBMNAB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
183.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
84 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter