235954
Tetrapropylammonium iodide
≥98%
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98%
Forme
solid
Pf
280-285 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
[I-].CCC[N+](CCC)(CCC)CCC
InChI
1S/C12H28N.HI/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4;/h5-12H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
GKXDJYKZFZVASJ-UHFFFAOYSA-M
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable