Principaux documents
230901
Sigma-Aldrich
4-Formylbenzene-1,3-disulfonic acid disodium salt hydrate
97%
Synonyme(s) :
Benzaldehyde 2,4-disulfonic acid disodium salt, Sodium 4-formylbenzene-1,3-disulfonate
About This Item
Formule linéaire :
HCOC6H3(SO3Na)2 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
310.21 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
Essai
97%
Forme
powder, crystals or chunks
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
O.[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc(C=O)c(c1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H6O7S2.2Na.H2O/c8-4-5-1-2-6(15(9,10)11)3-7(5)16(12,13)14;;;/h1-4H,(H,9,10,11)(H,12,13,14);;;1H2/q;2*+1;/p-2
Clé InChI
YKJQVLWZGODFIH-UHFFFAOYSA-L
Description générale
4-Formylbenzene-1,3-disulfonic acid disodium salt hydrate is used in the synthesis of polymer electrolyte membranes, which forms a crucial component of electrochemical devices.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Preparation and Characterization of an Eco-Friendly Polymer Electrolyte Membrane (PEM) Based in a Blend of Sulphonated Poly (Vinyl Alcohol)/Chitosan Mechanically Stabilised by Nylon 6, 6
Oliveira PN, et al.
Materials Research, 19(4), 954-962 (2016)