A propos de cet article
Formule linéaire :
C2H5CH(OH)CO2Na
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.09
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
225-812-4
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderQuality Segment
assay
97%
form
solid
mp
133-135 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
[Na+].CCC(O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H8O3.Na/c1-2-3(5)4(6)7;/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1
InChI key
MOSCXNXKSOHVSQ-UHFFFAOYSA-M
Application
2-Hydroxybutyric acid sodium salt was used in gas chromatographic (GC) method for the indirect enantioresolution of 2- and 3-hydroxy fatty acids.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe