Merck
219452
3-Fluorostyrene
contains 4-tert-butylcatechol as inhibitor, 98%
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
H2C=CHC6H4F
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
122.14
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
206-504-9
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
contains
4-tert-butylcatechol as inhibitor
refractive index
n20/D 1.517 (lit.)
bp
30-31 °C/4 mmHg (lit.)
density
1.025 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1cccc(C=C)c1
InChI
1S/C8H7F/c1-2-7-4-3-5-8(9)6-7/h2-6H,1H2
InChI key
ZJSKEGAHBAHFON-UHFFFAOYSA-N
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Classe de stockage
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
84.2 °F - closed cup
flash_point_c
29 °C - closed cup
ppe