213993
4-Iodopyrazole
99%
About This Item
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
solid
Pf
108-110 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Ic1cn[nH]c1
InChI
1S/C3H3IN2/c4-3-1-5-6-2-3/h1-2H,(H,5,6)
Clé InChI
LLNQWPTUJJYTTE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable