213535
2,4-Dichloro-6-methoxy-1,3,5-triazine
About This Item
Produits recommandés
Point d'ébullition
132-134 °C/49 mmHg (lit.)
Pf
86-88 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COc1nc(Cl)nc(Cl)n1
InChI
1S/C4H3Cl2N3O/c1-10-4-8-2(5)7-3(6)9-4/h1H3
Clé InChI
JKAPWXKZLYJQJJ-UHFFFAOYSA-N
Application
- α-cyclodextrin [2]-rotaxanes
- substituted s-triazines
- series of chiral derivatizing reagents
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable