210196
Barium manganate
technical grade, 90%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Niveau de qualité
Pureté
90%
Forme
powder and chunks
Densité
4.85 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Ba++].[O-][Mn]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ba.Mn.4O/q+2;;;;2*-1
Clé InChI
ZZCNKSMCIZCVDR-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 2
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable