Principaux documents
208477
Sigma-Aldrich
Calcium iodide hydrate
98%
About This Item
Formule linéaire :
CaI2·xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
293.89 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Essai:
98%
Forme:
crystals or chunks
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
crystals or chunks
Composition
Degree of hydration, 4-6
Pf
783 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O.I[Ca]I
InChI
1S/Ca.2HI.H2O/h;2*1H;1H2/q+2;;;/p-2
Clé InChI
XIRQETYMJRSWOH-UHFFFAOYSA-L
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Compounds with one Saturated Heteroatom Bond-chlorine,bromine,iodine
E.Schaumann
Science of Synthesis: Houben-Weyl Methods of Molecular Transformations, 35 (2006)
Two Carbonylations of Methyl Iodide and Trimethylamine to Acetic acid and N, N-Dimethylacetamide by Rhodium (I) Complex: Stability of Rhodium (I) Complex under Anhydrous Condition.
Hong JH.
Catalysts, 5(4), 1969-1982 (2015)