203920
Niobium(V) oxide
99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Niobium pentoxide
About This Item
Produits recommandés
Essai
99.99% trace metals basis
Forme
powder
Densité
4.47 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=[Nb](=O)O[Nb](=O)=O
InChI
1S/2Nb.5O
Clé InChI
ZKATWMILCYLAPD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.