195650
2-Nitroimidazole
98%
Synonyme(s) :
Azomycin
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
solid
Pf
287 °C (dec.) (lit.)
Groupe fonctionnel
nitro
Chaîne SMILES
[O-][N+](=O)c1ncc[nH]1
InChI
1S/C3H3N3O2/c7-6(8)3-4-1-2-5-3/h1-2H,(H,4,5)
Clé InChI
YZEUHQHUFTYLPH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- tert-butyl 2-(2-nitro-1H-imidazol-1-yl)ethylcarbamate[2]
- 1-(2-(tert-butyldimethylsilyloxy)ethyl)-2-nitro-1H-imidazole[2]
- 2-fluoro-N-(2-(2-nitro-1H-imidazol-1-yl)ethyl)acetamide[2]
- 2-(2-methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)ethyl 2-fluoroacetate[2]
- radiolabeling precursors - the bromo substituted analogs[2]
- nitroimidazole substituted boronic acids, precursors for imaging hypoxic tissue[3]
- potential site-selective radiosensitizers for estrogen receptor-rich tumors[4]
Conditionnement
Remarque sur l'analyse
50 mg/mL in NH4OH : soluble, clear, green-yellow, to very dark green-yellow to very dark yellow
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves