182443
Polysulfone
average Mn ~22,000 by MO, beads
Synonyme(s) :
Poly[oxy-1,4-phenylenesulfonyl-1,4-phenyleneoxy-1,4-phenylene(1-methylethylidene)-1,4-phenylene]
About This Item
Produits recommandés
Forme
beads
pellets
Niveau de qualité
Température d'inflammation spontanée
1022 °F
Indice de fusion
6.5 g/10 min (343 °C/2.16 kg, ASTM D1238)
Poids mol.
average Mn ~22,000 by MO
Dureté
69 (Rockwell M, ASTM D 785)
Indice de réfraction
n20/D 1.633
Viscosité réduite
0.43-0.46 dL/g, 0.2 % (w/v) in chloroform(25 °C)(lit.)
Température de transition
Tg 190 °C
Densité
1.24 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2.Oc3ccc(cc3)S(=O)(=O)c4ccc(O)cc4
Application
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Polymer electrolyte membrane (PEM) fuel cells offer high efficiency and low-temperature operation, reducing oil use in light-duty vehicle transportation.
Polymer electrolyte membrane (PEM) fuel cells offer high efficiency and low-temperature operation, reducing oil use in light-duty vehicle transportation.
Polymer electrolyte membrane (PEM) fuel cells offer high efficiency and low-temperature operation, reducing oil use in light-duty vehicle transportation.
Polymer electrolyte membrane (PEM) fuel cells offer high efficiency and low-temperature operation, reducing oil use in light-duty vehicle transportation.