179523
Dimethyl suberimidate dihydrochloride
98%
Synonyme(s) :
DMS, Dimethyl ester octanediimidic acid dihydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
powder
Pf
213-214 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cl.COC(=N)CCCCCCC(=N)OC
InChI
1S/C10H20N2O2.2ClH/c1-13-9(11)7-5-3-4-6-8-10(12)14-2;;/h11-12H,3-8H2,1-2H3;2*1H
Clé InChI
ILKCDNKCNSNFMP-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
rat ... Maoa(29253) , Maob(25750)
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Chemical modification of tyrosinase for coupling to produce biocatalytic enzymatic flow-through detectors
- Cross-linker for synthesis of collagen-calcium phosphate composites
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable