Key Documents
175773
Sigma-Aldrich
Cyclohexanol-d12
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Synonyme(s) :
Cyclohexyl alcohol-d12
About This Item
Formule linéaire :
C6D11OD
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
112.23
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pression de vapeur
1 mmHg ( 21 °C)
Pureté isotopique
≥98 atom % D
Pureté
≥98% (CP)
Température d'inflammation spontanée
572 °F
Limite d'explosivité
12.25 %
Indice de réfraction
n20/D 1.4608 (lit.)
Point d'ébullition
160-161 °C (lit.)
Pf
20-22 °C (lit.)
Densité
1.059 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+12
Chaîne SMILES 
[2H]OC1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C6H12O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6-7H,1-5H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D,7D
Clé InChI
HPXRVTGHNJAIIH-BFHGLDALSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
154.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
68 °C - closed cup