A propos de cet article
Formule linéaire :
ND4Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
57.52
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12142200
EC Number:
234-607-9
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Mass shift:
M+4
Form:
powder
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aidervapor pressure
1 mmHg ( 160.4 °C)
Quality Segment
isotopic purity
98 atom % D
form
powder
technique(s)
NMR: suitable, bio NMR: suitable
mp
340 °C (subl.) (lit.)
mass shift
M+4
SMILES string
Cl[2H].[2H]N([2H])[2H]
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3/i/hD4
InChI key
NLXLAEXVIDQMFP-JBISRTOLSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c