pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C6H5Si(OC2H5)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.37
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-305-8
Beilstein/REAXYS Number:
2940602
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aidervapor density
>1 (vs air)
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.461 (lit.)
bp
112-113 °C/10 mmHg (lit.)
density
0.996 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCO[Si](OCC)(OCC)c1ccccc1
InChI
1S/C12H20O3Si/c1-4-13-16(14-5-2,15-6-3)12-10-8-7-9-11-12/h7-11H,4-6H2,1-3H3
InChI key
JCVQKRGIASEUKR-UHFFFAOYSA-N
Application
A silicon-based nucleophile shown to be reactive in Pd-catalyzed cross-coupling reactions.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triethoxyphenylsilane
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Urinary bladder
Classe de stockage
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
ppe