168092
Ethyl 2-oxocyclopentanecarboxylate
95%
Synonyme(s) :
2-(Ethoxycarbonyl)cyclopentanone, Ethyl cyclopentanone-2-carboxylate
About This Item
Pureté
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.452 (lit.)
Point d'ébullition
102-104 °C/11 mmHg (lit.)
Densité
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCOC(=O)C1CCCC1=O
InChI
1S/C8H12O3/c1-2-11-8(10)6-4-3-5-7(6)9/h6H,2-5H2,1H3
Clé InChI
JHZPNBKZPAWCJD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
170.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
77 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter