Key Documents
162167
Sigma-Aldrich
3-Cyclohexene-1-methanol
98%
Synonyme(s) :
1,2,3,6-Tetrahydrobenzyl alcohol, Cyclohexen-4-ylmethanol
About This Item
Formule linéaire :
C6H9CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
112.17
Numéro Beilstein :
2038546
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.484 (lit.)
Point d'ébullition
190-192 °C (lit.)
80-85 °C/18 mmHg (lit.)
Densité
0.961 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OCC1CCC=CC1
InChI
1S/C7H12O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-2,7-8H,3-6H2
Clé InChI
VEIYJWQZNGASMA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
3-Cyclohexene-1-methanol is the principal constituent of essential oil isolated from Pinus sylvestris.
Application
3-Cyclohexene-1-methanol was used in the synthesis of novel macromonomer of epoxy end-functionalized polystyrene via atom transfer radical polymerization.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
163.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
73 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Les clients ont également consulté
Synthesis and characterization of cyclohexene oxide functional polystyrene macromonomers by ATRP and their use in photoinitiated cationic polymerization.
Degirmenci M, et al.
Reactive functional Polymers, 70(1), 28-34 (2010)