159646
N,N′-Diphenylformamidine
98%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Pf
136-139 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
N(\C=N\c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H12N2/c1-3-7-12(8-4-1)14-11-15-13-9-5-2-6-10-13/h1-11H,(H,14,15)
Clé InChI
ZQUVDXMUKIVNOW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable