153095
4-Methylcyclohexanol, mixture of cis and trans
98%
Synonyme(s) :
Hexahydro-p-cresol
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
3.94 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
1.5 mmHg ( 30 °C)
Essai
98%
Température d'inflammation spontanée
563 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.458 (lit.)
pb
171-173 °C (lit.)
Densité
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES
CC1CCC(O)CC1
InChI
1S/C7H14O/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h6-8H,2-5H2,1H3
Clé InChI
MQWCXKGKQLNYQG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
158.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
70 °C - closed cup