Key Documents
151645
Sigma-Aldrich
Thiazole
99%
Synonyme(s) :
3-Azathiophene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C3H3NS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
85.13
Numéro Beilstein :
103852
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.538 (lit.)
Point d'ébullition
117-118 °C (lit.)
Densité
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
c1cscn1
InChI
1S/C3H3NS/c1-2-5-3-4-1/h1-3H
Clé InChI
FZWLAAWBMGSTSO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Thiazole is a naturally occurring compound in sesame seed oil and chicken.
Application
Thiazoles were used to create novel recognition motifs for interaction with divalent and trivalent metal ions in siderophores or antibiotics.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
71.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
22 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Thiazole and oxazole peptides: biosynthesis and molecular machinery.
R S Roy et al.
Natural product reports, 16(2), 249-263 (1999-05-20)
Koryo, 165, 91-91 (1990)
Lebensm. Wiss. Technol., 19, 122-122 (1986)
Chem. Abstr., 105, 189645q-189645q (1986)
Chem. Abstr., 113, 210350s-210350s (1990)