151238
Glycidyl methacrylate
97%, contains 100 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Synonyme(s) :
2,3-Epoxypropyl methacrylate, Methacrylic acid 2,3-epoxypropyl ester
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
liquid
Contient
100 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Impuretés
0.02% epichlorohydrin
Indice de réfraction
n20/D 1.449 (lit.)
Point d'ébullition
189 °C (lit.)
Densité
1.042 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(=C)C(=O)OCC1CO1
InChI
1S/C7H10O3/c1-5(2)7(8)10-4-6-3-9-6/h6H,1,3-4H2,2H3
Clé InChI
VOZRXNHHFUQHIL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
168.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
76 °C - closed cup