148008
Methyl isobutyrate
99%
Synonyme(s) :
2-Methylpropanoic acid methyl ester, Methyl 2,2-dimethylacetate, Methyl 2-methylpropanoate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.384 (lit.)
pb
90 °C (lit.)
Solubilité
alcohol: miscible
diethyl ether: miscible
water: slightly soluble
Densité
0.891 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES
COC(=O)C(C)C
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(2)5(6)7-3/h4H,1-3H3
Clé InChI
BHIWKHZACMWKOJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
53.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
12 °C - closed cup