146692
2-Indanone
98%
Synonyme(s) :
β-Hydrindone
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
solid
Impuretés
≤2.0% water
Pf
51-54 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ketone
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C1Cc2ccccc2C1
InChI
1S/C9H8O/c10-9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-9/h1-4H,5-6H2
Clé InChI
UMJJFEIKYGFCAT-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... CYP1A2(1544)
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
212.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
100 °C - closed cup