143049
Aldrithiol™-2
98%
Synonyme(s) :
2,2′-Dithiodipyridine, 2,2′-Dipyridyl disulfide
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Forme
solid
Pf
56-58 °C (lit.)
Solubilité
methanol: soluble 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly brownish-yellow
Groupe fonctionnel
disulfide
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
S(Sc1ccccn1)c2ccccn2
InChI
1S/C10H8N2S2/c1-3-7-11-9(5-1)13-14-10-6-2-4-8-12-10/h1-8H
Clé InChI
HAXFWIACAGNFHA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3