Principaux documents
142328
Sigma-Aldrich
3-(4-Methoxyphenyl)-1-propanol
99%
About This Item
Formule linéaire :
CH3OC6H4(CH2)3OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.22
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.532 (lit.)
pb
164-168 °C/18 mmHg (lit.)
Pf
26 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES 
COc1ccc(CCCO)cc1
InChI
1S/C10H14O2/c1-12-10-6-4-9(5-7-10)3-2-8-11/h4-7,11H,2-3,8H2,1H3
Clé InChI
NIIDHUCLROLCBU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
3-(4-Methoxyphenyl)-1-propanol participates in β-alkylation of 1-phenylethanol catalyzed by RuCl2(DMSO)4.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
RuCl2(DMSO)4 catalyzes the ?-alkylation of secondary alcohols with primary alcohols through a hydrogen autotransfer process.
Martinez R, et al.
Tetrahedron, 62(38), 8982-8987 (2006)