Principaux documents
139327
Sigma-Aldrich
3-Nitrobenzamidine hydrochloride
95%
About This Item
Formule linéaire :
O2NC6H4C(=NH)NH2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.61
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
95%
Impuretés
5% ammonium chloride
Pf
245-248 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
nitro
Chaîne SMILES 
Cl.NC(=N)c1cccc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7N3O2.ClH/c8-7(9)5-2-1-3-6(4-5)10(11)12;/h1-4H,(H3,8,9);1H
Clé InChI
DKNQVJWYIUJWNC-UHFFFAOYSA-N
Application
3-Nitrobenzamidine hydrochloride was used as reagent during the synthesis of (Z)-3-benzoylamino-4-dimethylamino-2-oxo-3-butene.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
J A Raleigh et al.
Cancer clinical trials, 3(1), 55-62 (1980-01-01)
Normal tissue toxicity of nitroaromatic radiosensitizers may originate in radiosensitizer/nitroreductase interaction. A study of two mammalian cell nitroreductases, xanthine oxidase and NADH cytochrome c reductase, shows that the efficiency of electron transfer is dependent on sensitizer electron affinity and not
Transformations of (Z)-2-benzoylamino-4-dimethylamino-2-oxo-3-butene and (E)-3-benzoylamino-4-cyano-2-oxo-3-butene into pyrimidine, pyrazole and isoxazole derivatives.
Bratusek U, et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 77, 86-86 (2003)