137286
5-Bromosalicylaldehyde
98%
Synonyme(s) :
5-Bromo-2-hydroxybenzaldehyde
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
powder
Pf
102-106 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Oc1ccc(Br)cc1C=O
InChI
1S/C7H5BrO2/c8-6-1-2-7(10)5(3-6)4-9/h1-4,10H
Clé InChI
MKKSTJKBKNCMRV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
5-Bromosalicylaldehyde is generally used to synthesize schiff bases, and triphenyltin complexes.
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3