136824
3,3-Dimethyl-2-butanol
98%
Synonyme(s) :
tert-Butyl methyl carbinol, Pinacoline alcohol, Pinacolyl alcohol
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.415 (lit.)
Point d'ébullition
119-121 °C (lit.)
Pf
4.8 °C (lit.)
Densité
0.812 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(O)C(C)(C)C
InChI
1S/C6H14O/c1-5(7)6(2,3)4/h5,7H,1-4H3
Clé InChI
DFOXKPDFWGNLJU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- To study the oxidation of secondary alcohols to ketones using cyclic microwave heating technique.
- To prepare aryl ethers by reacting with aryl iodide using 4-pyrrolidinopyridine ligand via Cu-catalyzed Ullmann reaction.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
78.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
26 °C - closed cup