136301
2-Chloroquinoxaline
98%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Point d'ébullition
100 °C/1.4 mmHg (lit.)
Pf
47-50 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Clc1cnc2ccccc2n1
InChI
1S/C8H5ClN2/c9-8-5-10-6-3-1-2-4-7(6)11-8/h1-5H
Clé InChI
BYHVGQHIAFURIL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves