134805
Melissic acid
≥98%
Synonyme(s) :
Triacontanoic acid
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98%
Forme
powder
Pf
92-94 °C (lit.)
Solubilité
chloroform: soluble 25 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C30H60O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30(31)32/h2-29H2,1H3,(H,31,32)
Clé InChI
VHOCUJPBKOZGJD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable