132667
trans-2-Hexen-1-ol
96%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
96%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.438 (lit.)
Point d'ébullition
158-160 °C (lit.)
Densité
0.849 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[H]\C(CO)=C(\[H])CCC
InChI
1S/C6H12O/c1-2-3-4-5-6-7/h4-5,7H,2-3,6H2,1H3/b5-4+
Clé InChI
ZCHHRLHTBGRGOT-SNAWJCMRSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
129.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
54 °C - closed cup