Principaux documents
130443
Sigma-Aldrich
2-Furoic hydrazide
98%
Synonyme(s) :
2-Furoic acid hydrazide, 2-Furoylhydrazine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H6N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.11
Beilstein:
114435
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
solid
Pf
77-79 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
hydrazine
Chaîne SMILES 
NNC(=O)c1ccco1
InChI
1S/C5H6N2O2/c6-7-5(8)4-2-1-3-9-4/h1-3H,6H2,(H,7,8)
Clé InChI
SKTSVWWOAIAIKI-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Furoic hydrazide (2-Furoylhydrazine) was used to study the Fourier transform infrared spectra, 1H NMR and 13C NMR spectra[1]. It was also used as a reagent for determination of carbohydrates[2].
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
V Vimalraj et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 78(2), 670-675 (2010-12-31)
The Fourier transform infrared spectra, 1H NMR and 13C NMR spectra of 2-furoic hydrazide have been recorded. Optimized geometry, frequency and intensity of the vibrational bands of 2-furoic hydrazide were obtained by the density functional theory (DFT) and ab initio
M Lever et al.
Analytical biochemistry, 139(1), 205-211 (1984-05-15)
4- Hydroxybenzoylhydrazine ( PAHBAH ) reacts with glucose in hot aqueous solution when alkali exceeds aroylhydrazine concentration. The related 2- furoylhydrazine ( FAH ) reacts at lower alkali concentrations, making this an attractive alternative carbohydrate reagent since it is (unlike