Principaux documents
129488
Sigma-Aldrich
5-Iodovanillin
97%
Synonyme(s) :
4-Hydroxy-3-iodo-5-methoxybenzaldehyde
About This Item
Formule linéaire :
IC6H2(OCH3)(OH)CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
278.04
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
183-185 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
iodo
Chaîne SMILES 
COc1cc(C=O)cc(I)c1O
InChI
1S/C8H7IO3/c1-12-7-3-5(4-10)2-6(9)8(7)11/h2-4,11H,1H3
Clé InChI
FBBCSYADXYILEH-UHFFFAOYSA-N
Application
5-Lodovanillin was used in the characterization of 5-Iodoacetovanillone. 5-Iodovanillin has also been used in the synthesis of platelet activating factor antagonist L-659,989.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
An improved synthesis of acetosyringone.
Crawford LW, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 34(11), 1562-1566 (1956)
Thompson AS, et al.
Tetrahedron Letters, 31(48), 6953-6956 (1990)