Documents
128244
Sigma-Aldrich
Ethyl diethoxyacetate
97%
Synonyme(s) :
Glyoxylic acid ethyl ester diethyl acetal
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5O)2CHCOOC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.21
Numéro Beilstein :
878579
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.410 (lit.)
Point d'ébullition
199 °C (lit.)
Densité
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC(OCC)C(=O)OCC
InChI
1S/C8H16O4/c1-4-10-7(9)8(11-5-2)12-6-3/h8H,4-6H2,1-3H3
Clé InChI
XCLBIKIQSCTANZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Ethyl diethoxyacetate was used in the preparation of a fatty acid analog containing DTS, 12,13-dioxotetradecanoic acid di(N-methyl-thiosemicarbazone) (FA-DTS).
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
163.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
73 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Y Arano et al.
International journal of radiation applications and instrumentation. Part A, Applied radiation and isotopes, 40(9), 745-749 (1989-01-01)
For the development of 62Cu labeled fatty acid analogs, two fatty acid analogs, containing dithiosemicarbazone (DTS) molecule as the 62Cu coordinating site, were designed and synthesized: a fatty acid analog containing DTS molecule at the omega-position, (a) the 12,13-dioxotetradecanoic acid