127027
N-Methyl-1,3-diaminopropane
98%
Synonyme(s) :
3-(Methylamino)propylamine, N-Methyl-1,3-propanediamine
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.447 (lit.)
pb
139-141 °C (lit.)
Densité
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES
CNCCCN
InChI
1S/C4H12N2/c1-6-4-2-3-5/h6H,2-5H2,1H3
Clé InChI
QHJABUZHRJTCAR-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
rat ... Grin2a(24409)
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
107.6 °F - DIN 51755 Part 1
Point d'éclair (°C)
42 °C - DIN 51755 Part 1
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter