A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H6O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
134.13
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
209-052-0
MDL number:
Assay:
97%
Form:
powder
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderQuality Segment
assay
97%
form
powder
bp
248-250 °C (lit.)
mp
49-51 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble 3.8 g/L at 30 °C
SMILES string
O=C1Cc2ccccc2O1
InChI
1S/C8H6O2/c9-8-5-6-3-1-2-4-7(6)10-8/h1-4H,5H2
InChI key
ACZGCWSMSTYWDQ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CYP1A2(1544)
Application
2-Coumaranone has been used to study the effects of coumarins on 7,12-dimethyibenz(a)anthracene induced neoplasia of the rat mammary gland. It was employed as probe for detecting enzymes which hydrolyze 2-hydroxybenzofuran structures.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
257.0 °F
flash_point_c
125 °C
ppe