119695
4-(Methylamino)benzoic acid
97%
Synonyme(s) :
4-(N-Methylamino)benzoic acid, N-Methyl-4-aminobenzoic acid, p-Carboxy-N-methylaniline
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
160-162 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
CNc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C8H9NO2/c1-9-7-4-2-6(3-5-7)8(10)11/h2-5,9H,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
ZVIDMSBTYRSMAR-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves