118303
1,9-Decadiene
97%
Synonyme(s) :
Deca-1,9-diene
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.432 (lit.)
pb
169 °C (lit.)
Densité
0.75 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
allyl
Chaîne SMILES
C=CCCCCCCC=C
InChI
1S/C10H18/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3-4H,1-2,5-10H2
Clé InChI
NLDGJRWPPOSWLC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
105.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
41 °C - closed cup