117021
2-Methyl-1,3-cyclopentanedione
99%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99%
Pf
212-215 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C6H8O2/c1-4-5(7)2-3-6(4)8/h4H,2-3H2,1H3
Clé InChI
HXZILEQYFQYQCE-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... ACHE(43) , BCHE(590) , CES1(1066)
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable